Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid (White Crystalline Powd.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10011123
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10011123
Brand: Fisher BioReagents BP118500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EDTA is a chelating agent for metal ions and is used extensively in molecular biology to minimize metal ion impurities in reaction buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Smeltepunkt 220°C
Farve White
pH 2.5
Antændelsesrest 0.2% max.
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C10H16N2O8
Lineær formel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
MDL nummer MFCD00003541
Mængde 500 g
Merck Index 15, 3565
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formel vægt 292.23
Damptryk 0.013 hPa at 20°C
Procent renhed ≥99.5%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.