Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre trinatriumsaltopløsning 0,1M (0,2N), NIST Standard koncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| pH | 4 til 5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 AMP |
| Emballage | Ampul |