Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Monohydrate, 99.32%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496872 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11496872 100 g
1 options
Artikelnummer. 11496872 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215108880
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10378-22-0
Farve Hvid
Molekylær formel C10H18N2Na3O9
MDL nummer MFCD00149675
Mængde 100 g
Synonym edta, trisodium salt trihydrate
InChI nøgle DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na]
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 379.228
PubChem CID 131865091
Formel vægt 376.2
Fysisk form Krystallinsk pulver