Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406882 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11406882 500 g
11416882 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406882 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215108890
Water soluble. Clear colorless to light yellow solution at 32gm plus 100mL of 1M sodium hydroxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85715-60-2
Molekylær formel C10H18N2Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 379.228
MDL nummer MFCD00149675
InChI nøgle DFCJTQJARZUURB-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, trisodium salt trihydrate
PubChem CID 131865091
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium;hydrate
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt Hydrate
Farve Hvid
Mængde 500 g
Formel vægt 358.19
Fysisk form Krystallinsk pulver