Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
Artikelnummer. 11338047
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338047 25 g 25g
11318047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022425.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17572-97-3 | C10H13K3N2O8 | 406.52 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre trikaliumsalt bruges til at eliminere enzymhæmning af spor af tungmetaller og til at hæmme enzymer, der kræver divalente kationer som cofaktorer. Og det bruges også til at studere chelatorer, biokemikalier og reagenser. EDTA trikaliumsalt er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere sikkerheden af EDTA og HEDTA ingredienser i kosmetiske formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17572-97-3
Molekylær formel C10H13K3N2O8
Molekylvægt (g/mol) 406.52
MDL nummer MFCD00013304
InChI nøgle FYZXEMANQYHCFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym edetate tripotassium, tripotassium edta, edta tripotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt, tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate, sequestrene 50k3, unii-kia5203u1h, tripotassium ethylenediaminetetraacetate, edta-3k, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tripotassium salt
PubChem CID 62717
IUPAC navn trikalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat
SMIL [K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,0.1 M at 20°C.
Formel vægt 406.46
Fysisk form Krystallinsk