Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, trikaliumsaltdihydrat, 99+%
Artikelnummer. 11985351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985351 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10542461 100 g Plastflaske 100g
10552461 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11985351 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 301600025
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65501-24-8 | C10H13K3N2O8·2 H2O | 442,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65501-24-8
Molekylær formel C10H13K3N2O8·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 442.56
InChI nøgle MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
IUPAC navn trikalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (på tørt stof) (Kompleksometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O
Mængde 2.5 kg
Formel vægt 442.56
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver