Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, trikaliumsaltdihydrat, 99+%
Artikelnummer. 10542461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10542461 100 g Plastflaske 100g
10552461 500 g Plastflaske 500g
11985351 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10542461 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 301601000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65501-24-8 | C10H13K3N2O8·2 H2O | 442,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65501-24-8
Molekylær formel C10H13K3N2O8·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 442.56
InChI nøgle MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
IUPAC navn trikalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (KOCOCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH·2H2O
Mængde 100 g
Formel vægt 442.56
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate