Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre tripotassiumsaltdihydrat, 99%
Artikelnummer. 11358545
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358545 250 g 250g
11348545 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11991.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65501-24-8 | C10H17K3N2O10 | 442,545 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre trikaliumsaltdihydrat er involveret for at eliminere hæmning af enzymkatalyserede reaktioner på grund af spor af tungmetaller. Det bruges også til at studere chelatorer, biokemikalier og reagenser. Yderligere bruges det til at kontrollere sikkerheden af ethylendiamintetraeddikesyre- og hydroxyethylendiamintrieddikesyreingredienser i kosmetiske formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyre trikaliumsaltdihydrat er involveret for at eliminere hæmning af enzymkatalyserede reaktioner på grund af spor af tungmetaller. Det bruges også til at studere chelatorer, biokemikalier og reagenser. Yderligere bruges det til at kontrollere sikkerheden af ethylendiamintetraeddikesyre- og hydroxyethylendiamintrieddikesyreingredienser i kosmetiske formuleringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand og kaliumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, metaller, zink, aluminium, kulstofstål, kobber, kobberlegeringer, galvaniserede metaller og nikkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65501-24-8
Molekylær formel C10H17K3N2O10
Molekylvægt (g/mol) 442.545
MDL nummer MFCD00149672
InChI nøgle MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate, edta tripotassium salt, edta tripotassium salt dihydrate, tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-carboxylatomethyl carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, tripotassium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxymethyl amino acetate dihydrate, edta tripotassium salt, dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tripotassium salt dihydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate titration
PubChem CID 2733162
IUPAC navn trikalium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].O.O.[K+].[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
Smeltepunkt ∽182 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 6762497
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og kaliumhydroxid.
Formel vægt 442,55 (406,46 Vandfri)
Procent renhed 99%