Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Tetrasodium Salt Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070100 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10070100 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10070100 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0750/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
CAS 13235-36-4
Farve White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Molekylær formel C10H20N2Na4O12
MDL nummer 150027
InChI nøgle XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn tetrasodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 452.23
Formel vægt 452.23g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetate, tetrasodiumtetrahydrate, Tetrasodium EDTA