Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, tetranatriumsalttetrahydrat, 99,5%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10089770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10089770 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10089770 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327211000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13235-36-4 | C10H20N2Na4O12 | 452.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
CAS 13235-36-4
Absorbans 0.06 max. (0.1 M in water) at 280nm, 1.5 max. (0.1 M in water) at 260nm
Farve Hvid
pH 10.7 to 11.7 (0.1M aq. soln.)
Flammepunkt >100°C
Analyseprocentområde 99.4% min. (Complexometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H20N2Na4O12
MDL nummer MFCD00150027
Mængde 100 g
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14, 3517
Synonym tetrasodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edetate sodium tetrahydrate, unii-l13nhd21x6, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt tetrahydrate, acmc-209bp2, ksc910c4l, edta, tetrasodium tetrahydrate salt, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, tetrasodium salt, tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, sodium salt, hydrate 1:4:4
Opløselighedsinformation (0.1 M in water) Clear colorless
InChI nøgle XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn tetranatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 452.23
PubChem CID 23287279
Formel vægt 452.23
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /