Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 98%
Artikelnummer. 11473627
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473627 250 g 250g
11463627 1000 g 1000g
11483627 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17385.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre tetranatriumsalthydrat bruges som en inhibitor af metalligandproteaser. Det fungerer også som en chelator af zinkion på det aktive sted af metalloproteaser. Det bruges som antikoagulant og bruges også til fluorometrisk bestemmelse af beryllium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyre tetranatriumsalthydrat bruges som en inhibitor af metalligandproteaser. Det fungerer også som en chelator af zinkion på det aktive sted af metalloproteaser. Det bruges som antikoagulant og bruges også til fluorometrisk bestemmelse af beryllium.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194491-31-1
Molekylær formel C10H12N2Na4O8
Molekylvægt (g/mol) 380.17
MDL nummer MFCD00150025
InChI nøgle UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonym edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
IUPAC navn tetranatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 g
Beilstein 3828865
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 380.17 (Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate