Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, tetranatriumsalthydrat, 98%, ren
Artikelnummer. p-4258713 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10080950
Brand: Thermo Scientific Chemicals 118445000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, 98%, C10H12N2Na4O8.xH2O, CAS Number-194491-31-1 | CAS: 194491-31-1 | C10H12N2Na4O8 | 380.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194491-31-1
Molekylær formel C10H12N2Na4O8
Molekylvægt (g/mol) 380.17
MDL nummer MFCD00150025
InChI nøgle UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Synonym edta tetrasodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, tetrasodium 2-2-bis carboxylatomethyl amino ethyl carboxylatomethyl amino acetate hydrate, tetrasodium ion 4-edta hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, bioultra kt, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, practical grade
PubChem CID 16211056
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til gul
pH 9.5 to 10.5 (1% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry)
Lineær formel (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Fieser 01,373; 05,296
Merck Index 14,3517
Opløselighedsinformation Solubility in water: 800g/L (20°C)
IUPAC navn tetranatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;hydrat
Formel vægt 380.16
Procent renhed 98%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Oplysninger om nedbrydning >400°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.