Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, tetranatriumsalthydrat, 98%, ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| pH | 9.5 to 10.5 (1% soln.) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry) |
| Lineær formel | (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O |
| Fieser | 01,373; 05,296 |
| Merck Index | 14,3517 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.