Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre tetranatriumsaltdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30383383
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30383383 250 g
1 options
Artikelnummer. 30383383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE918310250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrasodium Edetate Dihydrate
CAS 10378-23-1
Molekylær formel C10 H12 N2 O8 . 2 H2 O . 4 Na
Mængde 250 g
Synonym Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:4:2) (ACI), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt, dihydrate (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate (9CI), Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Tetrasodium Edetate Dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
SMIL O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
IUPAC navn tetrasodium; 2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 416.2
Formel vægt 416.04