Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, tetranatriumsaltdihydrat, 99%
Artikelnummer. 12675017 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12675017 100 g Plastflaske 100g
12685017 500 g Plastflaske 500g
12665017 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12675017 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 446081000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.14 DKK
    200.65 DKK / 100g
    Spare 22.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10378-23-1 | C10H12N2Na4O8·2H2O | 416,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-23-1
Molekylær formel C10H12N2Na4O8·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 416.21
InChI nøgle DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;natrium;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate
Smeltepunkt 300,0 °C
Analyseprocentområde 99,0 til 102% (på tørt stof) (Kompleksometri)
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation (16% i vand) Klar løsning
Formel vægt 416.21
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.