Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, i PBS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11475015 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475015 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11475015 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 092820549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 DKK
    195.90 DKK / 100ml
    Spare 10.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
0,2% opløsning i fosfatbufferet saltvand uden calcium og magnesium
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Mængde 100 mL