Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
Artikelnummer. 11338508
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338508 5 g 5g
11328508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040519.06
Request Bulk or Custom Format
Metalchelaterende forbindelse
Ethylendiamintetraeddikesyre mangandinatriumsalthydrat er en metalchelaterende forbindelse. Cobalt blev analyseret kompleksometrisk under anvendelse af ethylendiamintetra-eddikesyre (EDTA) ved at maskere aluminium. Tidligere undersøgelser af mangan-EDTA- og mangan-EGT-1-komplekser indikerede, at& -nitrogenkoordination af EDTA resulterede i et stærkt anisotropt spektrum for Mn(II). Lipofile derivater af mangan-EDTA-chelater giver, når de inkorporeres i liposomer, den største hepatiske forbedring pr. mikromol metalion og har en gunstig clearance-kinetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15375-84-5
Molekylær formel C10H12MnN2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 389.13
MDL nummer MFCD00661156
InChI nøgle ZQHKAIDDHTYINE-UHFFFAOYSA-J
Synonym disodium manganese edta, edta disodium manganese salt, disodium manganese ethylenediaminetetraacetate, manganese disodium ethylene diamine tetraacetate, ethylenediaminetetraacetic acid, disodium manganese salt, disodium ethylenedinitrilo tetraacetato manganese, manganate 2-, disodium, glycine,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, manganese disodium salt, manganate 2-,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl glycinato 4--n,n',o,o',on,on'-, disodium, oc-6-21
PubChem CID 5148022
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;mangan(2+)
SMIL [Na+].[Na+].[Mn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid manganese disodium salt hydrate
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 389.13 (Anhydrous)
Fysisk form Pulver