Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre, jern(III) mononatriumsalt
Artikelnummer. 11379359
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379359 100 g 100g
11389359 500 g 500g
11399359 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088995.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 15708-41-5 | C10H12FeN2NaO8 | 367,047 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre, jern(III)mononatriumsalt bruges til at eliminere enzymhæmning af spor af tungmetaller og til at hæmme enzymer, der kræver divalente kationer som cofaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15708-41-5
Molekylær formel C10H12FeN2NaO8
Molekylvægt (g/mol) 367.047
MDL nummer MFCD00078215
InChI nøgle MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
IUPAC navn natrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;jern(3+)
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, iron (III) monosodium salt
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 367.05
Fysisk form Pulver