Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, jern(III)natriumsalttrihydrat, 98%, ren
Artikelnummer. 10175750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10175750 250 g 250g
10287320 1 kg 1kg
10677554 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175750 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 304682500
Request Bulk or Custom Format
Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate, 98%, C10H12FeN2NaO8.3H2O, CAS Number-18154-32-, sodium ironedetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium feredetate, edta iron iii sodium salt, sequestrene nafe, ferric sodium edta, ferisan, sodium iron edta, sytron, 1kg | CAS: 18154-32-0 | C10H12FeN2NaO8·3H2O | 421.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18154-32-0
Molekylær formel C10H12FeN2NaO8·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 421.1
MDL nummer MFCD00798117
InChI nøgle MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
IUPAC navn natrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;jern(3+)
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, ferric sodium salt trihydrate
Navn note 98%
Farve Brun-Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Merck Index 15,4058
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 421.1
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Pulver