Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, elektroforesekvalitet, 5 kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11471562 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471562 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11471562 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 DKK
    3706.40 DKK / 5kg
    Spare 188.60 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
60-00-4 (EDTA) Renhed:≥ 99,5 % Tungmetaller (som Pb):<< 10 ppm jern (Fe):<< 10 ppm sulfateret aske:<< 0,1 %
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
MDL nummer MFCD00003541
Mængde 5 kg
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC navn 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine Tetraacetic Acid