Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, elektroforesegrad, 500g, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic Acid |
| CAS | 60-00-4 |
| Molekylær formel | C10H16N2O8 |
| MDL nummer | MFCD00003541 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol |
| InChI nøgle | KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
| IUPAC navn | 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.24 |
| Vis mere |