Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre (EDTA), 0,5M opløsning, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15748687 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15748687 500 mL Nalgene flaske 500ml
15825388 100 mL Nalgene flaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15748687 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J15694.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.50 DKK
    540.65 DKK / 500ml
    Spare 60.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Chelaterende middel, der anvendes i mange enzymbuffere og i højere koncentrationer, som enzyminaktivator | CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,238 g/mol
Chelaterende middel, der anvendes i mange enzymbuffere og, i højere koncentrationer, som en enzyminaktivator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.238
MDL nummer MFCD00150037
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Emballage Nalgene flaske
Mængde 500 mL
Beilstein 3900609
Grad Molekylærbiologi, Ultrapure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5 M
Fysisk form Løsning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M soln.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium EDTA, Sodium hydroxide