Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate, Honeywell™
Artikelnummer. 15664280 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15664280 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15664280 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 34553100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for complexometry,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate
CAS 176736-49-5
Mængde 100 g
Molekylær formel C10H20N2Na2O12Zn
Lineær formel (NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Zn · 4H2O
MDL nummer MFCD00151728
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym disodium zinc ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate, edta-na2zn, ethylenediaminetetraacetic acid disodiu&, zinc 2+ disodium ion 4-edta tetrahydrate, ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt tetrahydrate
InChI nøgle ZEVLVCFKKCNROJ-UHFFFAOYSA-J
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Zn+2]
IUPAC navn disodium;zinc;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 471.632
PubChem CID 53393534
Formel vægt 471.64g/mol
Procent renhed ≥98%