Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltopløsning tilsat zinkkompleks (opløsning B), 1 ml opløsning = 1 tysk hårdhedsgrad i 100 ml vand, til kompleksometri, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution with zinc complex added (solution B) |
| CAS | 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5 |
| CAS Max % | 0.7, 0.02 |
| Molekylær formel | Cl2Zn |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI nøgle | JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Zn++] |
| IUPAC navn | zink(2+)dichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.28 |
| Emballage | Poly flaske |
| Vis mere |