Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre Disodium Saltopløsning volumetrisk, Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3822669 |
| IUPAC navn | dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat |
| Formel vægt | 336,21 g/mol |