Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre Dinatriumsaltopløsning, 0,2M, Solstice
Artikelnummer. 15694800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Emballage:
Cubitainer
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15694800 5 L Cubitainer 5 L
15674800 1 l Poly flaske 1 L
15684800 5 L Polyflaske 5 L
15604810 6 x 1 L Polyflaske Pakke med 6
15664800 10 L Cubitainer 10 L
15654800 10 L Polyflaske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15694800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351025LVP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    1867.72 DKK / 5 L
    Spare 242.28 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Volumetrisk 0,2 M EDTA-Na2, for kompleksometri
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Vis mere Vis mindre
Tekniske data
Lineær formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Formel vægt 336,21 g/mol
Emballage Cubitainer
Mængde 5 L