Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning, 0,2M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
5 L
10 L
6 x 1 L
Emballage:
Cubitainer
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15674800 1 l Poly flaske 1 L
15694800 5 L Cubitainer 5 L
15684800 5 L Poly Bottle 5 L
15604810 6 x 1 L Poly Bottle Pakke med 6
15664800 10 L Cubitainer 10 L
15654800 10 L Poly Bottle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15674800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 351021L
Request Bulk or Custom Format
Volumetrisk, 0,2 M EDTA-Na2, til kompleksometri
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Lineær formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formel vægt 336.21g/mol
Emballage Poly flaske
Mængde 1 l