Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,1M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10558230 1 L HDPE plastikflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10558230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3700/15
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
1L, HDPE plastikflaske
Klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 139-33-3
Farve Farveløs
Emballage HDPE plastikflaske
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Mængde 1 L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Fysisk form Væske