Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,1M (0,2N), NIST Standardløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10568230 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10568230 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10000190 10 L Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568230 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3700/17
 Begrænset vare
På lager
CAS: 139-33-3 | Molecular Formula: C10H14N2Na2O8 | Molecular Weight: 336.21 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,1M (0,2N), NIST Standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.21
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Farve Farveløs
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 2.5 L
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Fysisk form Væske