Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre Disodium Saltopløsning, 0,01M, Solstice
Artikelnummer. 15684930
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15684930 500 mL 500ml
15674930 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15684930 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 35322500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.19 DKK
    566.98 DKK / 500ml
    Spare 72.21 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Volumetrisk 0,01 M EDTA-Na2, for kompleksometri
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.21
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Lineær formel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Formel vægt 336,21 g/mol