Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,01M (0,02N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11452714 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11452714 10 L Taske i æske 10 L
10010190 1 L HDPE plastikflaske -
10764181 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452714 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3720/24
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 139-33-3 | Molekylformel: C10H14N2Na2O8 | Molekylvægt: 336,21 g/mol
Ethylendiaminetetraeddikesyre Dinatriumsaltopløsning 0,01M (0,02N), NIST Standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.21
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 10 L
Emballage Taske i æske