Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,01M (0,02N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10764181 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764181 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10010190 1 L HDPE plastikflaske -
11452714 10 L Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764181 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3720/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 139-33-3 | Molekylformel: C10H14N2Na2O8 | Molekylvægt: 336,21 g/mol
Ethylendiaminetetraeddikesyre Dinatriumsaltopløsning 0,01M (0,02N), NIST Standardopløsning klar til brug, til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.21
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifica
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.