Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,01M (0,02N), NIST Standard koncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10059981 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ampule
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
1 ampul
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10059981 1 Ampule Ampul 1 ampul
1 options
Artikelnummer. 10059981 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3720C/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 139-33-3
Farve Farveløs
Emballage Ampul
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Mængde 1 Ampule
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Fysisk form Væske