Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltopløsning 0,01M (0,02N), NIST Standard koncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
6 Ampules
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
6 ampuller
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497060 6 Ampules Ampul 6 ampuller
1 options
Artikelnummer. 10497060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/3720C/90
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
CAS 139-33-3
Farve Farveløs
Emballage Ampul
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Mængde 6 Ampules
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
Molekylvægt (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Fysisk form Væske