Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16685783 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16685783 500 g
16675783 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16685783 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 27285H500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,0-101,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 131664146
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Emballage Plastflaske
Udseende Complying
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EDTA disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt dihydrate