Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675783 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 16675783
Brand: Honeywell Fluka 27285H1KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder analytiske specifikationer for Ph. Eur., BP, USP , FCC, 99,0-101,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 131664146
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Emballage Plastflaske
Udseende Complying