Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltdihydrat, Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1 % NTA (HPLC), til kompleksometri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
50g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15694260
Brand: Honeywell-Fluka 34549100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1% NTA (HPLC), til kompleksometri
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Mængde 100 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Flammepunkt >100°C (>212°F)
IUPAC navn disodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
Formel vægt 372.24g/mol
Procent renhed 99 to 101%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.