Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltdihydrat, Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1 % NTA (HPLC), til kompleksometri, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624270 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
50g
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15624270 500 g 500g
15634270 50 g 50g
15694260 100 g 100g
15664270 6 x 50 g Pakke med 6
15644270 6 x 100 g Pakke med 6
15604270 1 kg 1kg
15654270 6 x 1 kg Pakke med 6
15614270 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15624270 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 34549500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Reag. Ph. EUR, 99-101 %,≤ 0,1% NTA (HPLC), til kompleksometri
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Mængde 500 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Flammepunkt >100°C (>212°F)
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formel vægt 372.24g/mol
Procent renhed 99 to 101%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.