Få mere at vide
EDTA dinatriumsalt dihydrat, Reag. Ph. eur., 99-101%, ≤0,1% NTA (HPLC), for kompleksometri, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 1 kg |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3900609 |
| Flammepunkt | >100 °C (>212 °F) |
| IUPAC navn | dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat |
| Formel vægt | 372,24 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 101% |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.