Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3900609 |
| Flammepunkt | >100°C (>212°F) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (0.1M) |
| Formel vægt | 372.24g/mol |
| Grad | HPLC |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- EDTA disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt dihydrate