Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10716481 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716481 1 kg Plast pulver krukke 1kg
10675102 100 g Plast pulver krukke 100g
10355410 250 g Plast pulver krukke 250g
10706481 500 g Plast pulver krukke 500g
10154663 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10716481 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0650/60
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer 150037
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 252 °C
Farve Hvid
pH 4 til 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 372,23g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304-VED INDÅNDING:.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA