Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, ekstra rent, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifications
Specifications
| Smeltepunkt | 252 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 372,23g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304-VED INDÅNDING:.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA