Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 252 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 372,23g/mol |
| Emballage | Plastfad |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H332-Farlig ved indånding.