Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11473743 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 11473743
Brand: Fisher Chemical D/0700/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C10H18N2Na2O10, CAS-nummer-6381-92-6, 5 kg, hvid, 372,23 g/mol, 252 grader C, 150037, plastfad, 4 til 6, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer 150037
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 252°C
Farve Hvid
pH 4 til 6
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Formel vægt 372.23g/mol
Emballage Plastfad