Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
Beskrivelse
C10H18N2Na2O10, CAS-nummer-6381-92-6, 5 kg, hvid, 372,23 g/mol, 252 grader C, 150037, plastfad, 4 til 6, fast
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 252°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 372.23g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |