Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
C10H18N2Na2O10, CAS-nummer-6381-92-6, 5 kg, hvid, 372,23 g/mol, 252 grader C, 150037, plastfad, 4 til 6, fast
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 252°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 372.23g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H332-Farlig ved indånding.