Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat, ACS, 99,0-101,0%
Beskrivelse
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat bruges som chelator af divalente kationer. Det hæmmer enzymer såsom metalloproteaser, der kræver divalente kationer for aktivitet. Det bruges også i chelationsterapi. Det virker som et bindemiddel i shampoo, rengøringsmidler og andre produkter til personlig pleje og fungerer som antikoagulant til blodprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Smeltepunkt | 248 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3900609 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 372,24 (336,22 Vandfri Vand) |
| Procent renhed | 99,0 til 101,0 % |
| Grad | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid disodiumsalt dihydrate