Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337638
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11337638
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033312.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsaltdihydrat bruges som chelator af divalente kationer. Det hæmmer enzymer såsom metalloproteaser, der kræver divalente kationer for aktivitet. Det bruges også i chelationsterapi. Det virker som et bindemiddel i shampoo, rengøringsmidler og andre produkter til personlig pleje og fungerer som antikoagulant til blodprøver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Smeltepunkt 248°C (decomposition)
Mængde 500 g
Beilstein 3900609
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 372.24 (336.22 Anhydrous)
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad ACS
Fysisk form Pulver