Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate, ≥99%, Molecular Biology Reagent Grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496531 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496531 50 g -
11406541 100 g -
11416541 250 g -
11426541 500 g 500g
11436541 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11496531 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219482250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 50 g
IUPAC navn dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat
Formel vægt 372.2
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Krystallinsk pulver