Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre Dinatriumsaltdihydrat, ≥99%, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetatdihydrat |
| Formel vægt | 372.2 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |